Bis(1,5-cyclooctadien)nickel(0) ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) (Wax encapsulated) (ca. 0.05mmol/capsule), Ni(COD)2
28-0010-2G
STRE28-0010-2GEA
161
EUR
STRE28-0010-2G
Bis(1,5-cyclooctadien)nickel(0) ≥98%
Bis(1,5-cyclooctadien)nickel(0)
Formel:
C₁₆H₂₄Ni Molecular Weight: 275,06 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C (N2) (Zers.) |
MDL:
MFCD00058902 CAS-Nummer: 1295-35-8 EINECS: 215-072-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |