Kolonienzähler, aCOLade 2
Lieferant: SYNBIOSIS
ACOLAD2
SYNBACOLAD2EA 2140 EUR
SYNBACOLAD2
Kolonienzähler, aCOLade 2
Kolonienzähler
Der Kolonienzähler aCOLade2 ist mit einer antimikrobiellen Beschichtung versehen. Durch den Druck beim Markieren einer Kolonie mit einem Filzstift wird ein Zählimpuls ausgelöst. Der erforderliche Druck ist individuell einstellbar.
  • Akustische Bestätigung der Zählung (ein- und ausschaltbar)
  • Wahl zwischen hellem und dunklem Hintergrund, beleuchteter Zählteller
  • Umschaltbarer schwarzer Hintergrund erleichtert das Zählen durchsichtiger und schwierig zu sehender Kolonien
Sub-stage illumination by low energy bright LEDs allows glare-free optimum viewing. A switchable black background is provided to enhance viewing of translucent and difficult to see colonies. Supplied with two graticules and dish centering adapters to facilitate use with 50 - 90 mm dishes.
Bestellinformation: A choice of magnifiers and a printer are available as optional accessories.
Lieferumfang: Wird mit zwei Rastern und Zentrieradaptern für Petrischalen geliefert.