Schallpegelmessgerät, testo 816
Lieferant: Testo
0563.8170
TEST0563.8170EA 626 EUR
TEST0563.8170
Schallpegelmessgerät, testo 816
Schallpegelmesser
Das dB-Messgerät testo 816-1 ist das professionelle Modell im Sortiment der Testo-Schallmessgeräte.
  • Es ist speziell für die Messung des Schallpegels am Arbeitsplatz, an öffentlichen Orten sowie in Industrie und Produktion konzipiert.
  • Beinhaltet Datenspeicherung und -analyse
  • Ideal für Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen und Immissionskontrolle
  • Integrierter Speicher für bis zu 31.000 Messwerte: Langzeitmessung möglich
Bietet die Möglichkeit, die Messrate je nach Messart von langsam (eine Messung pro Sekunde) auf schnell (eine Messung alle 125 ms) zu ändern und zwischen zwei Frequenzmessarten zu wählen: Die Kennlinie A entspricht der Art und Weise wie das menschliche Ohr den Schalldruck wahrnimmt, während die Kennlinie C den Niederfrequenzanteil des Schalls misst.
Standards: Entspricht IEC 61672-1 Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2
Lieferumfang: Inklusive All-in-One-Tragetasche, Windschutz, PC-Software, USB-Kabel, Schraubendreher zur Kalibrierung, Batterien, Benutzerhandbuch auf CD-ROM.