Natriumsulfat, Tabletten, KJELTABS NA Mineralisierungskatalysator
Lieferant: THOMPSON & CAPPER
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
AA40
THOMAA40EA 274 EUR
THOMAA40
Natriumsulfat, Tabletten, KJELTABS NA Mineralisierungskatalysator
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM