Industriestaubsauger, 2D-25L (DT) MFS WT
Lieferant: TIGER-VAC
111403B
TIGV111403BEA 2550 EUR
TIGV111403B
Industriestaubsauger, 2D-25L (DT) MFS WT
Staubsauger
Dieser hocheffiziente Staubsauger wurde für allgemeine Reinigungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie entwickelt.
  • Bypass-Hochleistungsmotor
  • Manuelles Filterrüttler-System
  • Herausnehmbarer Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung der aufgenommenen Materialien
  • Ausgestattet mit 4-Rollen-Fahrgestell und Werkzeugkorb
  • Fahrgestell mit elektrostatisch ableitenden Rädern
Konstruktion: Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse und Edelstahl-Auffangbehälter (SS AISI 430).
Standards: Für alle HEPA-Staubsauger wird ein Aerosol-Lecktest durchgeführt, bevor sie das Werk verlassen.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein komplettes Werkzeug-Set mit einem durchsichtigen Saugschlauch enthalten. Eine Auswahl an optionalem Zubehör ist verfügbar, darunter: autoklavierbare Schläuche und Werkzeuge sowie ESD-sichere Schläuche und Werkzeuge. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.