Tragbares Trübungsmessgerät
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
R109B12150
VELPR109B12150EA 1120 EUR
VELPR109B12150
Tragbares Trübungsmessgerät
Trübungsmessgeräte
Dieses TB1 misst die Trübung von wässrigen Proben einfach und genau.
  • Intuitiv und einfach zu kalibrieren
  • Hochwertige Ergebnisse liegen innerhalb von Sekunden vor
  • Die nachfolgende Analyse ist präziser
Standards: Auf NIST rückführbare Standards. ISO 7027-konforme nephelometrische Methode (90°).
Lieferumfang: Das Gerät wird mit 4 Kalibrierstandards, 3 Fläschchen, Tuch, Silikonöl und Batterien geliefert.