Stopfen, konisch, Versilic®
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
263070
VERN263070EA 45.6 EUR
VERN263070
Stopfen, konisch, Versilic®
Stopfen Silikonstopfen
Silikonstopfen, nicht toxisch.
  • Biologisch neutral, gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −60 bis +200 °C (kurzfristig bis +220 °C)
  • Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
Lebensmittelecht nach FDA.
DIN 12781
Standards: DIN 12781