Formaldehyd 4%

Lieferant: KLINIPATH
Achtung

Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd

4078.9010
VWRK4078.9010EA 63 EUR
VWRK4078.9010
Formaldehyd 4%
Formaldehyd

Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%


  • pH 7
  • Phosphate buffered

Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Formaldehyde (HCHO) g/l 38 - 42
pH at 25 °C 6.8 - 7.2
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR