Formaldehyd 24% in wässriger Lösung
Lieferant: KLINIPATH
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
VWRK4094-9020EA 191 EUR
VWRK4094-9020
Formaldehyd 24% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
UN: 3334
ADR: 9,