Ethanol absolut ≥99%

Lieferant: KLINIPATH
Gefahr

Synonyme: Ethyl alcohol

4099-9010
VWRK4099-9010EA 46.3 EUR
VWRK4099-9010 VWRK4099-9020
Ethanol absolut ≥99%
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR