2-Propanol ≥98%, KLINIPATH, technische Qualität
Lieferant: KLINIPATH
Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
4101-9010
VWRK4101-9010EA 52.1 EUR
VWRK4101-9010 VWRK4101-9020
2-Propanol ≥98%, KLINIPATH, technische Qualität
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %