Davidson-Fixiermittel
Lieferant: KLINIPATH
Davidson-Fixiermittel, gelegentlich auch Hartmann-Fixiermittel genannt, ist ein schnell wirkendes Fixativ, das eine gute Darstellung der Zellkerndetails mit minimalem Formalinpigment liefert. Präparate können so geschnitten und gefärbt werden, als wären sie in gewöhnlichem Formalin fixiert.
- Schnelle Fixierung von kleinen Proben
- Enthält kein Quecksilber oder andere Metalle
Davidson-Fixiermittel ist besonders praktisch für das Präparieren von Tumoren, Knochenmarksproben, gynäkologischem Material, fetthaltigem Brustgewebe und medizinischen Biopsien. Es kann für Hodenbiopsien und die Fixierung über Nacht von fetthaltigen Lymphknoten verwendet werden.
Bitte beachten Die Einwirkdauer des Fixiermittels sollte auf 24 Stunden begrenzt werden (Gewebe kann zur Aufbewahrung in neutral gepuffertes Formalin oder 70% Alkohol übertragen werden).