EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM für die Bestimmung der Wasserhärte

Lieferant: VWR Collection

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

VWRS28662.5000EA 0 EUR
VWRS28662.5000
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM für die Bestimmung der Wasserhärte
EDTA Dinatriumsalz

1ml = 5.6° dH/100 H₂O

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR