Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Collection
Gefahr

Synonyme: Überchlorsäure

VWRS30110.363EA 0 EUR
VWRS30110.363
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=4e6aa90856c9cb7efe6f65c819db3cf09c062a40&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR