Diethylenglycolmonobutylether stabilisiert, TECHNICAL

Lieferant: VWR Collection
Achtung

Synonyme: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butylcarbitol, Butyldiglycol

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 400 ppm

VWRS86011.410EA 0 EUR
VWRS86011.410
Diethylenglycolmonobutylether stabilisiert, TECHNICAL
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 230,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR