Wasser Ph. Eur., USP, NF, gereinigt

Lieferant: VWR Collection

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

VWRS90200.0999EA 0 EUR
VWRS90200.0999 VWRS90200.9110 VWRS90200.9114
Wasser Ph. Eur., USP, NF, gereinigt
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Leitfähigkeit (20°C) (on line) Max. 1,1 µS/cm
NO3 (Nitrat) Max. 0,2 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,1 ppm
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Entspricht Ph.Eur.
Oxydierbare Substanzen Entspricht Ph.Eur.
Cl (Chlorid) Entspricht Ph.Eur.
SO4 (Sulfat) Entspricht Ph.Eur.
NH4 (Ammonium) Max. 0,2 ppm
Calcium und Magnesium Entspricht Ph.Eur.
Verdampfungsrückstand Max. 0,001 %
Mikrobielle Verunreinigung Entspricht Ph.Eur.
Gesamte organ.Kohlenstoff (TOC)(on line) Max. 50 ppb

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR