Siliconentschäumer für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle, γ-bestrahlt 25 kGy
Lieferant: VWR Collection
Synonyme: Anti-foaming agent
VWRS97002.0110EA 0 EUR
VWRS97002.0110
Siliconentschäumer für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle, γ-bestrahlt 25 kGy
Siliconentschäumer