Mobile Fume Cupboard, AeroEm
Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
AEROEM
WALDAEROEMEA 0 EUR
WALDAEROEM
Mobile Fume Cupboard, AeroEm
Möbel Lagerschränke
Der AeroEm ist ein vollwertiger Laborabzug, der trotz seiner Mobilität alle Anforderungen der Norm für Laborabzüge, DIN EN 14175, erfüllt. Er ist mit Rollen und flexiblen Medienanschlüssen ausgestattet und kann durch Steckverbindungen jederzeit an frei wählbaren Orten aufgestellt werden.
  • Frei einsetzbar mit Anschlüssen für die Medienversorgung, z. B. Medienflügel
  • Freie Sicht in den Schrank von allen Seiten
  • Medienanschlüsse im inneren Arbeitsraum
  • Bedienelemente außen am Träger
  • Von allen Seiten einsehbar
  • Sichere Bedienung
  • Frei einsetzbar und von Raum zu Raum verschiebbar
Einzige Voraussetzung für die freie Aufstellung im Raum ist, dass ein Medienflügel vorhanden ist, der die Medien inklusive Lüftungsanschluss im gesamten Raum bereitstellt.
Zweiteiliger Frontschieber, auf- und abfahrbar mit jeweils zwei horizontalen Schiebern. Blendfreie Beleuchtung, von außen schaltbar. Rollladenführung für Rohre und Kabel links und rechts am Abzug.
Wasser-, Gas- und Gasanschluss optional, Abwasser-Schnellverschluss optional. Steinzeug-Verbundarbeitsplatte mit hochgezogener Polypropylenkante.
Arbeitshöhe: 900 mm
Höhe Rollen: 120 mm