Mobile Fume Hood, MobilAir

Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
MOBILAIR
WALDMOBILAIREA 0 EUR
WALDMOBILAIR
Mobile Fume Hood, MobilAir
Möbel Lagerschränke
Dieser Laborabzug kann bei Bedarf (nur im Umluftbetrieb) für abscheidbare Stoffe eingesetzt werden: Partikelabscheidung 99,95 % MPPS, Hepa H13.

  • Plexiglas, Seitenwandausführung mit Frontschieber
  • Bedienelemente außenliegend
  • Nicht geeignet zum offenen Abbau von Chemikalien
  • Nicht geeignet als Ersatz für Tischabzüge nach EN 14175
  • Umluftbetrieb mit Ventilator und Filter
  • Frontschieber vertikal beweglich

Abluftstutzen an bauseitiges Abluftsystem angeschlossen. Blendfreie Beleuchtung, von außen schaltbar. Gasfilterzelle mit fünf Lagen Aktivkohlematte, Typ A; MDF-Rahmen; beidseitig mit weiß lackiertem Gitter, mit Griff und Typenschild auf der 610-mm-Seite, PU-Dichtung auf der Staubluftseite.

Filtertyp A Nr.5, Gasfilter
Abmessungen: 610×305×150 (+8 mm Dichtung)
Druckverlust bei 300 m³/h: 130 Pa
Konstruktionsmerkmale: Gasfilterzelle mit 5 Lagen Aktivkohlematte, Typ A; MDF-Rahmen; beidseitig mit weiß lackiertem Gitter, mit Griff und Typenschild auf der 610-mm-Seite, PU-Dichtung auf der Staubluftseite.
Anwendung: Abscheidbare Stoffe: organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösungsmittel, Benzindämpfe, Toluol, Benzol, Kerosin, Gerüche, Kohlenwasserstoffe mit einer Molmasse (g/mol) von 30 und höher in kalter Form, nicht siedend (VOC, Hochsieder).

Filtertyp BEP, Gas- und Partikelfilter
Abmessungen: 610×305×150 (+8 mm Dichtung)
Druckverlust bei 300 m³/h: 240 Pa
Konstruktionsmerkmale: Kombinationsfilter Hepa H13 mit Aktivkohlematte und Partikelfilter, Typ BEP; MDF-Rahmen, beidseitig mit weiß lackiertem Gitter, mit Griff und Typenschild auf der 610 mm-Seite, PU-Dichtung auf der Staubluftseite.
Anwendung: Abscheidbare Stoffe: anorganische Gase und Dämpfe (z. B. Chlor, Schwefelwasserstoffe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoffe, kalt und heiß). Moleküle und Partikelabscheidung 99,95% MPPS.

Filtertyp P, Partikelfilterzelle
Abmessungen: 610×305×150 (+8 mm Dichtung)
Druckverlust bei 300 m³/h: 150 Pa
Konstruktionsmerkmale: Partikelfilter, Typ P, Hepa H13, Midilar MDSA; MDF-Rahmen, beidseitig mit weiß lackiertem Gitter, mit Griff und Typenschild auf der 610-mm-Seite, Faltenhöhe 45 mm, PU-Dichtung auf der Staubluftseite, Filtermedium bündig auf der Staubluftseite.
Anwendung: Abscheidbare Stoffe: Partikelabscheidung 99,95% MPPS, Hepa H13.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR