Wägetisch
Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
WAEGETISCH
WALDWAEGETISCHEA 0 EUR
WALDWAEGETISCH
Wägetisch
Möbel Tische und Werkbänke
Wägetisch ideal zum Aufstellen von Analysenwaagen und anderen empfindlichen Messgeräten.
  • Konstruktion aus Stahlprofil
  • Tischgestell mit Arbeitsplatte und speziell gelagerter, vibrationsfreier Platte
  • Speziell gelagerte, schwere Wägeplatte aus Feinbeton
  • Tragekonstruktion der Wägeplatte ist schwingungsentkoppelt
Wägeplatte B×T: 400×450 mm