WHEATON® Eindrückstopfen
Lieferant: DWK Life Sciences
W015258
WHEAW015258EA 0 EUR
WHEAW015258
WHEATON® Eindrückstopfen
Stopfen Gummistopfen
Der Eindrückstopfen sorgt für maximale Abdichtung der Fläschchen, indem er in die Haltenut einrastet.
Sorgt für einen dichten Verschluss und verhindert, dass sich der Stopfen löst.