PILZ® Classic Line LG2ER Gehäuse-Heizhaube

Lieferant: WINKLER GMBH
W9850-0654
WINKW9850-0654EA 0 EUR
WINKW9850-0654
PILZ® Classic Line LG2ER Gehäuse-Heizhaube
Heizgeräte Heizhauben
Classic Line-Serie LG2ER, baugleich mit der LG2-Serie, jedoch mit eingebautem Leistungsregler.

  • Mit Hauptschalter und integriertem Heizzonenschalter
  • Heizzone 1 oder Heizzone 1+2
  • Integrierter mechanischer Leistungsregler
  • Leistung stufenlos regelbar (0 bis 100%)
  • Trennbare Steckverbindung (Kabellänge 0,5 m)

Inklusive 2 Anschlusskabeln: Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker mit RCD-Funktion und Schukostecker (Kabellänge 1 m).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR