S-Adapter, für Reaktionsgefäße mit Kühlmantel
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
0.998.129
WITG0.998.129EA 53.8 EUR
WITG0.998.129
S-Adapter, für Reaktionsgefäße mit Kühlmantel
Adapter Übergangsstücke mit Kugelflanschen
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
S-Adapter für thermostatische Reaktionsgefäße mit Kühlmantel.