Büchner-Trichter
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
2.367.124
WITG2.367.124EA 50.4 EUR
WITG2.367.124
Büchner-Trichter
Trichter Filtertrichter Büchner-Trichter
Trichter, aus Borosilikatglas 3.3. Mit gesinterter Scheibe, zum Praktischen Filtern von Lösungsmitteln.
  • Es werden keine Filterpapiere benötigt
  • Sehr widerstandsfähig gegenüber den meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und konzentrierte Schwefelsäure
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit