Wägeflaschen, Glas
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
2.872.005
WITG2.872.005EA 16.7 EUR
WITG2.872.005
Wägeflaschen, Glas
Flaschen Wägegläser
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Permanente Graduierungen und Maßangaben
Niedrige Form