Messkolben, Klasse A, klar, NS-Kunststoffstopfen
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
3.664.0030
WITG3.664.0030EA 11 EUR
WITG3.664.0030
Messkolben, Klasse A, klar, NS-Kunststoffstopfen
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit PE-Stopfen.
  • Mit Ringmarkierungen und Beschriftungen, die gegen Säure- und Lauge beständig sind
  • DIFFICO-Graduierung
Standards: DIN 12664