Zylinder, ungraduiert
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
5.630.004
WITG5.630.004EA 23.8 EUR
WITG5.630.004
Zylinder, ungraduiert
Zylinder Lagerungszylinder
Zylinder, hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas, mit Rollrand und rundem Fuß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturresistenz
  • Keine Graduierungen