Vakuumofen, WOV
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
DH.WOV03020
WITGDH.WOV03020EA 3840 EUR
WITGDH.WOV03020
Vakuumofen, WOV
Öfen Vakuumtrockenschränke
Ideal zum Trocknen, Backen, Konditionieren, Aushärten, Ausglasen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Vakuumeinbettung, Feuchtigkeitsprüfung, Beschichtung und Alterungstest.
  • Einfach und bequem zum Vakuumieren und Entlüften
  • Leicht ablesbares Vakuummeter
  • Hervorragende Gleichmäßigkeit und Stabilität
  • Innenraum aus Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlkörper und Glaswolleisolierung
  • Hochwertige Türdichtung
  • Speicherfunktion für eingestellte Werte von Alarm und Timer
  • Hochwertiges beleuchtetes LCD
Sicherheitsmechanismen wie Sperrmodus, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensorfehlererkennung und Leckstromunterbrecher.