Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: WTW
Synonyme: Potassiumchloride
109706
WTWA109706EA 10.8 EUR
WTWA109706
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8