HPLC-Säulen, Syncronis™ aQ
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Syncronis™
HYPE97305-013001EA 560 EUR
HYPE97305-013001 HYPE97305-012101 HYPE97305-014001 HYPE97305-053030 HYPE97302-052130 HYPE97305-154630 HYPE97305-102130 HYPE97305-104630 HYPE97302-102130 HYPE97303-103030 HYPE97303-154630 HYPE97303-104630 HYPE97305-254630
HPLC-Säulen, Syncronis™ aQ
Chromatographiesäulen
Diese polaren C18-Endkappen bieten einen kontrollierten Interaktionsmechanismus, durch den polare Analyten zurückgehalten und aufgelöst werden können.
  • Stabil in 100% wässriger mobiler Phase
  • Verbesserte Retention polarer Verbindungen
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 19%
pH range: 2 - 8