Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-1 & 2-Set
Lieferant: PanReac AppliChem
A8360.0010EA 142 EUR
APLIA8360.0010
Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-1 & 2-Set
Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
Das Myco-1 & 2-Set enthält Myco-1 (A5222) und Myco-2 (A5233). Myco-1 basiert auf dem Antibiotikum Tiamulin, das vom Pilz Pleurotus mutilus produziert wird. Myco-2 basiert auf Minocyclin, einem Tetrazyklin-Derivat. Myco-1 und Myco-2 werden im Allgemeinen sequentiell in Kombination verwendet. Embryonale Stammzellen (ES-Zellen) wurden erfolgreich behandelt mit den beiden Reagenzien. Es wurden keine zytotoxischen Wirkungen beobachtet.
Das Myco-1 & 2-Set enthält Myco-1 (A5222) und Myco-2 (A5233). Myco-1 basiert auf dem Antibiotikum Tiamulin, das vom Pilz Pleurotus mutilus produziert wird. Myco-2 basiert auf Minocyclin, einem Tetrazyklin-Derivat. Myco-1 und Myco-2 werden im Allgemeinen sequentiell in Kombination verwendet. Embryonale Stammzellen (ES-Zellen) wurden erfolgreich behandelt mit den beiden Reagenzien. Es wurden keine zytotoxischen Wirkungen beobachtet.