Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-4
Lieferant: PanReac AppliChem
A8366.0002EA 357 EUR
APLIA8366.0002
Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-4
Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
  • Die zytotoxische Wirkung ist sehr gering in den meisten Zelllinien – Änderungen bei der Zellmorphologie werden während der Behandlung nur selten beobachtet
  • Nahezu 100% einer dauerhaften Eradikation von Mycoplasmen wird erreicht
  • Geeignet für alle permanenten Säugerzelllinien
  • Breites Spektrum – alle Arten von Mycoplasmen, Acholeplasmen, Spiroplasmen und Entomoplasmen können erfolgreich behandelt werden
  • Verwendbar mit antibiotischen Selektionsmitteln, z. B. G418, Blastocyclin und Hygromycin; es interferiert auch nicht mit Killer-Genen, die durch Tetrazyklin oder Doxycyclin aktiviert wurden
  • Geringes Resistenzrisiko durch die Kombination von Antibiotika und einer biophysikalischen Wirkungsweise, welche Mycoplasmen direkt tötet
Myco-4 ist eine Kombination aus einem Standard-Antibiotikum und einem biologischen Reagenz. Im Vergleich zu den meisten Bakterien haben die Mycoplasmen keine Zellwände, sind jedoch von einer zytoplasmatischen Membran umgeben. Dieses biologische Reagenz integriert sich in die Mycoplasmen-Membran und beeinträchtigt dessen Integrität. Durch die Kombination mit einem Standard-Antibiotikum kann die effektive Dosis sowohl vom Reagenz und vom Antibiotikum für die niedrigste Zytotoxizität auf ein Minimum reduziert werden, während noch immer eine äußerst zuverlässige und endgültige Beseitigung von Mycoplasmen erreicht wird. Diese biophysikalischen Eigenschaften machen die Entwicklung resistenter Stämme sehr unwahrscheinlich. Eine Anwendung besteht aus 4 Fläschchen mit einer Starter-Behandlungs- und drei Haupt-Behandlungslösungen. Die Starter-Behandlung tötet die meisten Mycoplasmenpartikel ohne Schädigung der Zellen. Die Haupt-Behandlung tötet alle verbleibenden Partikel und führt zu einer permanenten Entfernung.
Lieferumfang: Jedes Set enthält 1 Fläschchen mit Starter-Behandlungslösung und 3 Fläschchen mit Haupt-Behandlungslösung. Jede Komponente ist eine sterile, gebrauchsfertige Lösung, aliquotiert pro Fläschchen für einzelne Anwendungen bei ca. 520 μl/Fläschchen.