Isolatorreinigungswerkzeuge
Lieferant: Micronova
Isolator Tool™
MICRITC11-9NSEA 431 EUR
MICRITC11-9NS MICRITC11-9NSIR MICRITC620-911IR MICRITCAA-9 MICRITC6-9NSIR MICRITC6-9 MICRQDAH-08 141-0897 MICRITC11-9NS_U 216-1490 MICRQPIT-14 129-0625 129-0623 129-0612 MICRITC11-9NSBB 129-0610 129-0622 129-0611 MICRITCAW-9 MICRITC6-911NSIR
Isolatorreinigungswerkzeuge
Mopps
Der Isolator Tool™-Adapter mit einem 360°-Drehgelenk funktioniert mit einer Reihe von Moppbezügen, um Isolatoren, Hauben, RABS und kleine Geräte in sauberen und aseptischen Bereichen effizient zu reinigen und zu desinfizieren.
  • Flaches Design und abgewinkelter Kopfadapter
  • Mit Edelstahl- oder Kunststoffplatten erhältlich
  • PolySorb™: 100% strukturiertes Polyester für zusätzliche Reinigung und Desinfektion
  • NovaPoly™: Glatt gestricktes Polyester bietet eine hervorragende Verteilung des Desinfektionsmittels
  • MegaTex®: Polyamid, leicht abrasiv aber saugfähig
  • Mikrofaser: 80% Polyester/20% Nylon für maximale Saugfähigkeit und Entfernung von Rückständen
  • Optionale Urethanschaumschicht, um Desinfektionsmittel zu halten und das Auswringen zu erleichtern
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Konzipiert für die Verwendung mit den Universalgriffen der SSU-Serie oder den Gewindegriffen der STA-Serie. Verwenden Sie modulare und ausziehbare Griffe, um durch kleine Öffnungen zu passen und eine größere Reichweite zu erzielen.
Bestellinformation: Stoffbezüge, Adapter und Griffe müssen separat bestellt werden. Das komplett aus Kunststoff bestehende Isolator Tool™ und Überzüge sind auch gammabestrahlt erhältlich, für mehr Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertriebsmitarbeiter.