Well-Platten, PP, WebSeal™, zertifiziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
WebSeal
548-2188EA 92.1 EUR
548-2188 CRMA60180-P202 CRMA60180-P213 CRMA60180-P204 CRMA60180-P215 CRMA60180-P203 CRMA60180-P214 CRMA60180-P211 548-1896 CRMA60180-P206 CRMA60180-P217 CRMA60180-P205 CRMA60180-P216 CRMA60180-P207
Well-Platten, PP, WebSeal™, zertifiziert
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, nicht beschichtet, nicht steril, zertifiziert. Hergestellt aus hochreinem Basisharz, das ein äußerst geringes Ausbluten aufweist, und vollständig GC/MS-getestet auf organische extrahierbare Substanzen.
  • Mikrotiterplatten sind chemisch und thermisch beständig und tolerieren Temperaturen von −80...+121 °C
  • Standardformat gemäß SBS- und ANSI-Norm für große Gerätekompatibilität
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenahme und Lagerung, kombinatorische Chemie- und HTS-Anwendungen
  • Wells mit U- und V-Böden für optimale Probenrückgewinnung