BSB-Brutschränke, Serie FOC
Lieferant: VELP Scientifica
VELPF10300305EA 1730 EUR
VELPF10300305
BSB-Brutschränke, Serie FOC
Brutschränke BSB-Brutschränke
Diese BSB-Inkubatoren wurden so konzipiert, dass sie jedes Produkt auf einer konstanten Temperatur halten, wenn eine genaue und präzise Temperaturregelung erforderlich ist. Für Anwendungen, bei denen die Überwachung der Probe äußerst wichtig ist, sind die I-Modelle ideal. Das gesteuerte System zur Kühl- und Heiztemperaturregelung ermöglicht dem Anwender, eine Betriebstemperatur zwischen +3 und +50 °C zu wählen. Die E-Modelle verfügen über eine drahtlose Verbindung für TEMPSoft™. Die I-Modelle verfügen über eine transparente Innentür, eine drahtlose Verbindung für TEMPSoft™ und ein automatisches Feineinstellungssystem mit konstanter Temperaturregelung durch kontinuierliche Vergleiche der gemessenen und der eingestellten Werte und deren Ausrichtung über ein präzises, schnelles Anpassungssystem. Alle Modelle verfügen über 2 eingebaute Steckdosen.
  • TEMPSoft™ Software, drahtlose Verbindung ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Kühlbrutschrank (Sollwert, Alarmgrenzen für minimale und maximale Temperatur)
  • Der Benutzer kann den Trend der Innentemperatur in einem Diagramm anzeigen und den Temperaturtrend in einer Tabelle erfassen
  • Festlegen von Arbeitstemperaturrampen mit unterschiedlichen Temperaturen und Zeiten
  • Anzeigen und Erfassen von Alarmen und Speicherung und Export von Testdaten, um die Konformität mit GLP zu unterstützen
  • Das Kühlsystem der Klasse A+ stellt sicher, dass die Geräte Energie sparen und bei eingeschränktem Stromverbrauch und niedrigeren Betriebskosten hocheffizient sind
  • Temperaturstabilität und -homogenität: ±0,5 °C