Precellys® Evolution bietet optimale Robustheit, Sicherheit, Effizienz und Flexibilität. Das Gerät wurde speziell für Labore laut Biosicherheitsklasse L3 entwickelt und beruht auf 10-jähriger Erfahrung mit der Präparation von Proben. Die spezielle achtförmige multidirektionale Bewegung des Instrumentes sorgt dafür, dass alle Röhrchen mit derselben hohen Energie und Homogenisationseffizienz bearbeitet werden. Dank der Flexibilität und hohen Effizienz können die Benutzer jede Art weiche oder harte Proben von Tieren, Menschen, Pflanzen oder Mikroorganismen innerhalb von 30 Sekunden mahlen, homogenisieren oder lysieren.
- Sie haben die Wahl zwischen 5 verschiedenen Röhrchengrößen von 0,3 ml bis 15 ml
- Automatisches Röhrchenverriegelungssystem mit leicht handzuhabender Blockierplatte
- Parameter: Geschwindigkeit, Anzahl der Zyklen, Zyklusdauer und Pausenzeit
- 3-D Bead-Beating-Bewegung gewährt dieselbe Homogenisierungseffizienz für jedes Röhrchen
- Zum Abspeichern einer unbegrenzten Anzahl von Protokollen/Parametersets
- Optimaler Temperaturprozess mit der optionalen Cryolys® Temperatursteuerung
Cryolys® cooling option: The Cryolys® is a cooling option that keeps temperature at approx. 4 °C during homogenisation using dry ice. It allows extraction of intact RNA and native-state proteins. Cryolys® (432-0346) is compatible with Precellys® Evolution.
Get higher yield, quality and functionality
Prevent enzymes from becoming active
Retain 100% active proteins.
Bestellinformation: For details of the full range of available Precellys® lysing and homogenising kits, please contact your local Avantor sales office.