NanoDrop 2000/2000c zur Quantifizierung und Beurteilung der Reinheit von DNA, RNA und Proteinen. Aufgrund der patentierten Probenhaltetechnologie sind Messungen in Probenvolumina von nur 0,5 μl möglich.
- Temperaturregelung 37 ±0,5 °C in Küvettenschacht für reproduzierbare Enzymkinetik-Messungen
- Magnetisches Rühren (150 - 850 min-1) des Küvetteninhalts
- Für genaue Messungen bei Zellsuspensionen mit 600 nm
- Erweiterung des Messbereichs des Gerätes bei niedrigen Konzentrationen (0,4 bis 15,000 ng/µl dsDNA)
- Messergebnisse von der Küvette in weniger als drei Sekunden
Hinweis: PC zur Steuerung erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht angegeben) - Software wird bereitgestellt. Kompatibel mit Windows 8.1 und 7.
Zubehörinformationen: Einrichtung durch VWR Servicepersonal nicht enthalten!