Mikroplatten, 96 Wells, Nunc™ Edge 2.0
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Edge
735-0330EA 123 EUR
735-0330 735-0331 735-0332 735-0333 735-0334 735-0335 735-0326 735-0327 735-0328 735-0329
Mikroplatten, 96 Wells, Nunc™ Edge 2.0
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Die Nunc™ Edge-Platte ist so konzipiert, dass die Verdunstung und die mit dem Randeffekt verbundenen Risiken minimiert werden. Wenn sie mit sterilem Wasser oder Medium gefüllt ist, fungiert der umgebende Graben während einer längeren Inkubation als Verdunstungspuffer und sorgt für gleichmäßige, lebensfähige Zellen in der gesamten 96-Well-Platte, was wiederum die Produktivität für zellbasierte Tests steigert. Durch die Nutzung aller 96 Wells können Forscher Experimente effizienter planen, was potenziell zu geringeren Kosten und weniger Produktabfällen führt.
  • Verringerung des Randeffekts zur vollen Plattenausnutzung
  • Lebensfähige, in allen Wells konsistente Zellen
  • Erhöhte Produktivität für zellbasierte Assays
Bei Verwendung der Edge 2.0-Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode-Mikroplattenlesegerät fungiert der gefüllte Graben der Platte als passive Feuchtigkeitskontrolle. Dies ermöglicht die gleichzeitige Inkubation und Signalerkennung bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Plattenlesegerät (mit integriertem Gasmodul), ohne dass die Flüssigkeit in den Probenvertiefungen wesentlich verdunstet.