Einweg-Ohrstöpsel, E-A-R™ Classic™ II
Lieferant: 3M
E-A-R™ Classic™
111-1102EA 0 EUR
111-1102
Einweg-Ohrstöpsel, E-A-R™ Classic™ II
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
E-A-R Classic II Ohrstöpsel bestehen aus weichem, energieabsorbierendem Polymerschaum, der den Gehörgang effektiv abdichtet und ganztägigen Tragekomfort gewährleistet.
  • Passt sich den meisten Gehörgängen an
  • Feuchtigkeitsbeständig, verhindert das Verrutschen durch Schweiß
  • Aufgeraute Oberfläche verhindert ein Verrutschen und sorgt für zuverlässigen Schutz
  • Dermatologisch unbedenklicher Schaum ist nicht reizend
SNR: 28 dB
Standards: EN 352-2
Bitte beachten *Einheitsgröße.