Durable cart systems feature a stainless steel frame with push bar and three grip-it holders for easy storage and interchange of handles and additional mop heads. Systems come standard with colour coded, 22,7 L (6 gal.) polypropylene buckets.
In direkter Zusammenarbeit mit Facility Managern und Reinraumpersonal hat Micronova diese Serie von kundenspezifischen Reinigungswagen entwickelt, um den Reinraumanforderungen für Ihre spezielle Umgebung gerecht zu werden. Jedes Wagensystems basiert auf einem elektrolytisch polierten Edelstahlrahmen. Wringer sind separat erhältlich, sodass Sie das Wagensystem individuell an Ihr Moppsystem anpassen können.
Micronova SlimLine™ stainless steel cart systems, with either polypropylene plastic or stainless steel buckets, accommodate a range of mop wringers. An optional wringer bar, designed for use with the W-6 down press wringer, allows placement above the rinse or empty third bucket for simplified wringing.
- Leichtgängige Rollen
- Autoklavierbare Fahrgestelle
- Stabiler Griff mit drei Halterungen zum Transportieren von Stielen und weiteren Moppköpfen
- Autoklavierbare rechteckige Polypropyleneimer (6 Gallonen Kapazität)
- Anwendung: Böden/Wände
Model C-227 includes two 30 litre (8 gal.) buckets. MICRC-22S and MICRC-33S carts include the 6 gallon plastic buckets. The C-227 includes two 8 gallon buckets, made from moulded stainless steel with no seams or ridges to harbour bacteria.
Zubehörinformationen: Buckets are included with carts.
Bestellinformation: Replacement buckets and replacement wheels (RP-05) are also available. All other components must be ordered separately.