PCR-Mycoplasmen-Testkit
Lieferant: AppliChem
A3744.0020EA 502 EUR
APLIA3744.0020
PCR-Mycoplasmen-Testkit
Gebrauchsfertige PCR-Mischung für den Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen.
Das PCR-Mycoplasmen-Testkit wurde zum Nachweis von Mycoplasmen entwickelt, die biologische Materialien wie Zellkulturzellen kontaminieren. Der Nachweis von Mycoplasmen durch Kultivierung auf Selektivmedien ist zeitaufwändig und gewisse Mycoplasmen-Arten sind schwer zu kultivieren. Dieser PCR-Nachweis liefert Ergebnisse innerhalb von Stunden, da die Anwesenheit von Mycoplasmen-Kontaminationen einfach durch den Nachweis bestimmter Banden amplifizierter DNA erbracht wird. Es ist nicht notwendig, Proben mit Radioisotopen zu markieren oder die Enzymmenge, dNTPs oder Pufferkonzentrationen zu berechnen. Stattdessen wird eine gebrauchsfertige, optimierte PCR-Mischung geliefert. Dieses Primer-Set mit sehr hoher Sensitivität und Spezifität erlaubt den Nachweis von verschiedenen Mycoplasmenspezies (M. fermentans, M. hyorhinis, M. arginini, M. orale, M. salivarium, M. hominis, M. pulmonis, M. arthridtidis, M. bovis, M. pneumoniae, M. pirum, M. capricolum) sowie Acholeplasma und Spiroplasma.
Lieferumfang: Das Kit enthält Reaktionsmix (einschließlich PCR-Primer-Nukleotid-Mix und HotStart Taq-Polymerase), Reaktionspufferlösung und positive „Template“-Kontrolle.