Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-3
Lieferant: AppliChem
A5240.0100EA 283 EUR
APLIA5240.0100
Mycoplasmen-Behandlungskit, Myco-3
Für die Behandlung von Mycoplasmen-infizierten Zellen.
Myco-3 ist eine 100X konzentrierte Lösung auf Basis des Antibiotikums Ciprofloxacin, das ein Mitglied der Gruppe der Fluorchinolone ist. Es wurde festgestellt, dass viele Mycoplasmenspezies sensitiv auf Myco-3 reagieren, einschließlich A. laidlawii, M. orale, M. hyorhinis, M. fermentans, und M. arginini. Diese Arten sind für die meisten Kontaminationen in der Zellkultur verantwortlich. Bei den empfohlenen Konzentrationen (1 μg/ml) für die Anwendung wurden keine zytotoxischen Effekte festgestellt und die Behandlung ist einfach durchzuführen. Myco-3 hat einen sauren pH-Wert (pH 4 bis 5), verändert den pH-Wert des Mediums aber nicht signifikant.