Hand disinfectant gel, NovaClenz™
Lieferant: Micronova
NovaClenz™
129-0272EA 28.6 EUR
129-0272
Hand disinfectant gel, NovaClenz™
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Die 500 ml Pumpflaschen können freistehend oder in Verbindung mit VWR® Spender 129-0486 verwendet werden. NovaClenz™ ist ein klares Gel, das 60% Ethanol enthält und eine hervorragende antiseptische und desinfizierende Wirkung besitzt. Es verhindert die Übertragung von bakteriell belasteten Produkten inklusive Pseudosomas, Salmonellen und Staphylokokken.
Hy-G-Clenz™ ist eine antibakterielle Seifenlotion mit einem großen Wirkungsbereich gegen Gram-negative und -positive Keime.
  • Reiniger, der weder Spülbecken, noch Handtuch oder Wasser benötigt
  • Wirksam bei der Reduzierung von nosodomialen Infektionen
  • Einzigartige Mischung aus 0,3 % Triclosan und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, speziell für häufiges Händewaschen
  • Entspricht OSHA-Standards
NovaClenz™ ist ein klares Gel, das 60% Ethanol enthält und eine hervorragende antiseptische und desinfizierende Wirkung besitzt. Es verhindert die Übertragung von bakteriell belasteten Produkten inklusive Pseudosomas, Salmonellen und Staphylokokken.
  • Reiniger, der weder Spülbecken, noch Handtuch oder Wasser benötigt
  • Wirksam bei der Reduzierung von nosodomialen Infektionen
AquaHol™ ist ein gamma-sterilisiertes Handdesinfektionsmittel, enthält Ethanol und ist mit einem 0,1 µm Filter filtriert worden.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.