Kompakte Eimer-Systeme, PP
Lieferant: Contec
141-1430EA 3010 EUR
141-1430 141-1428 141-1429 141-1435 141-1436 141-1427
Kompakte Eimer-Systeme, PP
Transportwagen
Das autoklavierbare Eimer-System von Contec ist eine Komplettlösung, die die Reinigung und die Desinfektion einfacher und effizienter gestaltet. Der Wagen wurde für den Einsatz mit den Moppsystemen VertiKlean® MAX™, VertiKlean® MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ und QuickTask™ entworfen.
  • Kompakte Polypropyleneimer mit integriertem Ablaufprofil, um Verschüttungen zu verhindern
  • Vorrichtung zum Herausnehmen der Mopps von VertiKlean® MAX™ und VertiKlean® MAX™ Sealed Edge
  • Graduierte Eimer aus PP in drei unterschiedlichen Farben für das Abfallprodukt, zum Spülen und für die saubere Lösung
  • Die Ausführung mit Korb am Griff bietet zusätzlichen Stauraum für saubere Wischköpfe, Flaschen mit Lösungen, Wischtücher und andere Reinigungsmittel, die benötigt werden
  • Vier rotierende Rollen mit Feststellbremsen bieten ausgezeichnete Manövrierbarkeit, wodurch sich das System ideal für kleine Reinräume und enge Bereiche eignet
  • Stauraum auf dem Wagen für zwei Moppstiele und -halterungen, um den Transport zu vereinfachen
  • 100 % autoklavierbarer, elektropolierter Edelstahlrahmen, der mit den meisten Desinfektions- und Reinigungsmitteln für Reinräume kompatibel ist
Der Wagen aus Edelstahl ist in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, um die einzigartigen Anforderungen Ihrer Umgebung zu erfüllen. Sie sind mit zwei oder drei autoklavierbaren Eimern aus Polypropylen sowie mit Standardgriff oder Griff mit Korb erhältlich.
Bei der Ausführung mit Korb können zwei kleine Eimer (6 L) oder ein großer Eimer (15 L) auf dem Griff positioniert werden, sodass zusätzlicher Stauraum für weiteres Zubehör wie saubere Wischköpfe, Lösungen in Sprühflaschen, Wischtücher etc. entsteht.
Die Eimer aus PP besitzen ein Edelstahlsieb für Ablagerungen. In einem System mit drei Eimern befindet sich das Sieb auf dem Boden des sauberen Eimers und des Spüleimers. In einem System mit zwei Eimern befindet es sich im sauberen Eimer. So wird verhindert, dass der Mopp den Boden des Eimers berührt, an dem sich unerwünschte Verunreinigungen abgesetzt haben.