Laborspüler, SlimLine, PLW 6011
Lieferant: Miele
141-1540 141-1538 141-1539 141-1537 141-1541 141-1542 141-1543 141-1544
Laborspüler, SlimLine, PLW 6011
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Der Laborspüler PLW 6011 SlimLine bietet eine umfassende und systematische Lösung für die Aufbereitung von Laborglas für analytische Experimente.
  • Steuerung über eine ebene, durchgängige Touch-Glasoberfläche
  • Alle Informationen im Blick dank 3,5" Display
  • Maximal 40 Programmplätze (Standardprogramme und freie Programmplätze)
  • Vollglastür und integrierte Kammerbeleuchtung
  • Automatische Türverriegelung
  • Einfache und effektive Reinigung
  • RS232-Schnittstelle zum Anschluss an einen Drucker oder PC
Waschkammer, Drehflügel und Tanksiebe aus hochwertigem Edelstahl (DIN 1.4404/AISI 316L). Erhältlich mit integriertem Wasserenthärter, beheiztem Boiler für besonders kurze Laufzeiten und Leitfähigkeitsüberwachung für eine hohe Prozessqualität. Der integrierte HEPA H14 Filter sorgt für eine sterile Trocknungsluft.
Umfangreiche Auswahl an Beladungsträgern für den Einsatz im Labor. Maximale Flexibilität bei intuitiver Bedienung bietet das breite Spektrum an Standard- und kundenspezifisch konfigurierbaren Beladungslösungen. Möglichkeit zur Aufbereitung von kleinstem Laborglas bis hin zu sehr großen Behältern (bis zu 50 L).
Durch das innovative SmartLoad-System kann der Spülraum besonders effizient genutzt werden. Dafür sorgen Ebenen mit unterschiedlichen Beladungshöhen, die perfekt auf das Spülgut abgestimmt sind.
Standards: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Bestellinformation: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Bitte beachten * depending on model.