Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NP530
Lieferant: DuPont
Tychem®
112-5460EA 0 EUR
112-5460 112-5461 112-5462 112-5463
Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NP530
Handschuhe
Diese Handschuhe mit doppelt getauchter Neopren-Beschichtung über Naturkautschuk und Baumwollbeflockung sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Bequem, flexibel und feinfühlig
  • Prägemuster in der Grifffläche sorgt dafür, dass Flüssigkeiten schnell abfließen
  • Abnutzungsindikator (Punktmuster unter blauer Farbe bei Schäden in der Beschichtung)
  • Ohne Gewebeträger
Ideal für die exakte Handhabung in Arbeitsbereichen mit Lösemitteln.
Standards: EN 388:2016 (2021X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMNT), EN 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III.
Für Lebensmittelkontakt zugelassen.