Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT420
Lieferant: DuPont
Tychem®
112-5472EA 0 EUR
112-5472 112-5473 112-5475
Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® NT420
Handschuhe
Diese beidhändigen 100%-Nitril-Handschuhe sind sehr widerstandsfähig und dienen als Barriere gegen die meisten Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe.
  • In dringenden Notfällen einfach zu reißen
  • Einfache einhändige Benutzung
  • Gefühl einer „zweiten Haut“ reduziert Handermüdung
  • Frei von Naturkautschuklatex und Puder
  • Weicher Griff
  • Formulierung mit niedrigem Elastizitätsmodul
Perfekt für Aufgaben, bei denen Chemikalienschutz erforderlich ist, der das Tastgefühl nicht beeinträchtigt. Empfohlen für die Handhabung von Nahrungsmitteln sowie Laborinstrumenten und Kleinteilen.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III
Für Lebensmittelkontakt zugelassen.