Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex u-chem 3200
Lieferant: Uvex
uvex u-chem
112-5632EA 84.9 EUR
112-5632 112-5633
Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex u-chem 3200
Handschuhe
Diese Chemikalienschutzhandschuhe mit Stulpe bestehen aus Nylongewebe und einer Beschichtung aus Nitrilkautschuk (NBR).
  • Neues Design für einen dichten Sitz der Handschuhe
  • Sehr flexibel
  • Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • Sehr guter Griff beim Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien
Ideal für den Einsatz in der Bau-, Chemie- und Druckindustrie, bei Inspektions-/Wartungsarbeiten, in der Metallverarbeitung (Reinigung), metallverarbeitenden Industrie, Mineralölindustrie, Öl- und Gasindustrie und Petrochemie.
Standards: EN 388:2016 (3131X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLMOT)