Intelligente Sohlenreinigungsmaschine (ISCM)
Lieferant: SUOREC
113-9166EA 0 EUR
113-9166 113-9167 113-9164 113-9165
Intelligente Sohlenreinigungsmaschine (ISCM)
Schuhcreme und -bürsten
Die Intelligent Sole Cleaning Machine (ISCM), intelligente Sohlenreinigungsmaschine, verhindert effektiv peinliche Fußabdrücke und eliminiert gleichzeitig den Bedarf an klebrigen Matten oder Schuhüberziehern sowie Entsorgungs- und Ersatzkosten.
  • Hohe Partikelentfernungseffizienz bis zu 96 %
  • Einfache Installation, leichte Reinigung
  • Benutzerfreundliches und umweltfreundliches Design
  • Lange Haltbarkeit bis zu 8 Jahren
  • Geringerer Einfluss auf die Produktivität und spart Wartungskosten in Reinräumen
Für den einfachen Reinigungsvorgang müssen Sie auf die Sohlenreinigungsmaschine steigen und 3 Sekunden lang auf den Reinigungsgittern verweilen. Gehen Sie dann weiter auf die Trockenmatte und verweilen dort für 1 Sekunde.
Hochwertige Konstruktion aus Edelstahl 316 und ein schlankes Design sorgen für eine lange Lebensdauer und ermöglichen den Einsatz in einer Luftdusche. Der Wasserwechsel kann manuell oder automatisch durchgeführt werden. Vorprogrammierte Wasserwechsel können zu vorgegebenen Zeiten oder nach einer vorgegebenen Anzahl an Benutzern durchgeführt werden. Mit sechssprachigem Bedienfeld (Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch). Autoabschaltung bei Kurzschlüssen oder wenn die Wassermenge über dem maximal erlaubten Volumen liegt. Der dreifache Überlaufschutz beinhaltet eine Fotozelle, Schwimmschalter zur Notabschaltung und Programmüberwachung. Die integrierte Kraftpumpe unterstützt die Entwässerung über lange Leitungen, kann Schmutz zermahlen und blockiert nicht wenn Luft angesaugt wird. Jedes Bürstenband besteht aus acht gezogenen Edelstahldrähten. Ein spezielles Nähverfahren verleiht den Bändern eine längere Lebensdauer. Die gesamte Verkabelung erfolgt über ein einziges PCB. Führungsleuchten und Leuchtbänder können auch installiert werden.
Neben der alleinigen Verwendung kann die ISCM mit einer Luftdusche, einem ESD-Zutrittskontrollsystem und einem intelligenten Torsystem verbunden und auch mit Rollwagen verwendet werden. Das ISCM ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Automobilindustrie sowie an jedem Arbeitsplatz, an dem man den Einsatz von Einweg-Klebematten reduzieren und die Umweltverträglichkeit verbessern möchte. Das ISCM spart Kosten für Transport, Entsorgung, Lagerhaltung und Reinigungzeit und verringert den Einfluss auf die Produktivität.
Standards: CE-zertifiziert.