Duales Autolesegerät 490, Attest™ für Dampf und vaporisiertes Wasserstoffperoxid
Lieferant: 3M Medical
MMME490EA 4980 EUR
MMME490
Duales Autolesegerät 490, Attest™ für Dampf und vaporisiertes Wasserstoffperoxid
Sterilisationsindikatoren
Auto-Lesegerät zur Verwendung mit 3M™ Attest™ Rapid Readout Biological Indicators und Probenpackungen für Dampfprozesse. Einschließlich Ethernet-Kabel zur Verbindung mit Internetanwendungen.
  • Zur Verwendung mit Attest™ Super Rapid Readout Biological Indicators 1491 und 1492
  • Intelligentes Display mit Countdown bis zum Anzeigen des Ergebnisses
  • Die Anzeige ist per Fernzugriff mit dem Smartphone oder PC abrufbar. Die Datensicherung kann mit einer Internetanwendung über den PC erfolgen.
  • Das Lesegerät kann auch an führende Instrumente mit Tracking Software Systemen angeschlossen werden
Der 3M™ Attest™ 490 Auto-Reader für Dampf erfasst die Fluoreszenz, die von den positiven 3M™ Attest™ Super Rapid Bio-Indikatoren 1492V produziert wird, um Fehler in Sterilisationsprozessen anzuzeigen. Mit seiner hoch entwickelten Elektronik und der LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung liefert der 3M™ Attest™ Auto-Reader 490 zuverlässige und genaue Ergebnisse. Es gibt Ihnen noch mehr Sicherheit bei Ihrer Aufgabe, die Patientensicherheit zu gewährleisten, wenn Sie mit den 3M™ Attest™ Rapid Readout Produkten arbeiten.
Probensubstanz: Wasserstoffperoxid